790346
ITO
30 nm (SEM)
Sinônimo(s):
Indium tin oxide, ITO
About This Item
Produtos recomendados
forma
nanopowder
Nível de qualidade
composição
In2O3, 90%
SnO2, 10%
tamanho de partícula
30 nm (SEM)
pf
1910 °C (lit.)
densidade
1.2 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O=[SnH2].O=[In]O[In]=O.O=[In]O[In]=O.O=[In]O[In]=O.O=[In]O[In]=O.O=[In]O[In]=O.O=[In]O[In]=O.O=[In]O[In]=O.O=[In]O[In]=O.O=[In]O[In]=O
InChI
1S/2In.5O.Sn
chave InChI
LNNWKAUHKIHCKO-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- transparent electrodes(1)
- the formation of conductive paper and organic contaminants (2)
- the formation of transparent conductive oxide films and magnetic nanocomposites(3)
- electrochromic materials and as well as in biomedical applications(4)
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Electronically, it behaves as a wide band gap (3.2 eV) semiconductor and exhibits memristor properties.2 Optically, TiO2 has high opacity with a very high refractive index3 (>2.4), and it exhibits strong absorbance in the UV range.