Documentos Principais
544876
Sigma-Aldrich
Indium tin oxide
nanopowder, <50 nm particle size
Sinônimo(s):
ITO
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Formulário
nanopowder
composição
In2O3, 90%
SnO2, 10%
área da superfície
27 m2/g
tamanho de partícula
<50 nm
pf
1910 °C (lit.)
densidade
1.2 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O=[SnH2].O=[In]O[In]=O.O=[In]O[In]=O.O=[In]O[In]=O.O=[In]O[In]=O.O=[In]O[In]=O.O=[In]O[In]=O.O=[In]O[In]=O.O=[In]O[In]=O.O=[In]O[In]=O
InChI
1S/2In.5O.Sn
chave InChI
LNNWKAUHKIHCKO-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Self-Assembled Nanodielectrics (SANDs) for Unconventional Electronics
Electronically, it behaves as a wide band gap (3.2 eV) semiconductor and exhibits memristor properties.2 Optically, TiO2 has high opacity with a very high refractive index3 (>2.4), and it exhibits strong absorbance in the UV range.