554855
Carbonato de césio
99.95% trace metals basis
Sinônimo(s):
Ácido carbônico dicésico
About This Item
Produtos recomendados
grau
for analytical purposes
Nível de qualidade
Ensaio
99.95% trace metals basis
Formulário
powder
Impurezas
≤550.0 ppm Trace Metal Analysis
pf
610 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Cs+].[Cs+].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2Cs/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
chave InChI
FJDQFPXHSGXQBY-UHFFFAOYSA-L
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Repr. 2 - STOT RE 2 Oral
Órgãos-alvo
Kidney,Adrenal gland,Testes
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Professor Aran (Claremont University, USA) thoroughly discusses the engineering of graphene based materials through careful functionalization of graphene oxide, a solution processable form of graphene.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
554855-50G | 4061833599167 |
554855-10G | 4061833483046 |