D151009
3,3′-Dimethylbiphenyl
99%
Sinônimo(s):
m,m′-Bitoluene
About This Item
Fórmula linear:
CH3C6H4C6H4CH3
Número CAS:
Peso molecular:
182.26
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
Ensaio
99%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.594 (lit.)
p.e.
286 °C/713 mmHg (lit.)
pf
5-7 °C (lit.)
densidade
0.999 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cccc(c1)-c2cccc(C)c2
InChI
1S/C14H14/c1-11-5-3-7-13(9-11)14-8-4-6-12(2)10-14/h3-10H,1-2H3
chave InChI
GVEDOIATHPCYGS-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?