Key Documents
728969
Sigma-Aldrich
3-Bromodiphenyl ether
97%
Sinônimo(s):
1-Bromo-3-phenoxybenzene
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H9BrO
Número CAS:
Peso molecular:
249.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.608
densidade
1.371 g/mL at 25 °C
grupo funcional
bromo
phenoxy
cadeia de caracteres SMILES
Brc1cccc(Oc2ccccc2)c1
InChI
1S/C12H9BrO/c13-10-5-4-8-12(9-10)14-11-6-2-1-3-7-11/h1-9H
chave InChI
AHDAKFFMKLQPTD-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)