78827
TDCPP-d15
analytical standard
Sinônimo(s):
Phosphoric acid tris(1,3-dichloro-2-propyl-d5 ester), Tris(1,3-dichloro-2-propyl-d5) phosphate
About This Item
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
PESTANAL®
Ensaio
≥98.0% (GC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
aplicação(ões)
agriculture
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
O=P(OC(C([2H])([2H])Cl)([2H])C([2H])([2H])Cl)(OC(C([2H])([2H])Cl)([2H])C([2H])([2H])Cl)OC(C([2H])([2H])Cl)([2H])C([2H])([2H])Cl
InChI
1S/C9H15Cl6O4P/c10-1-7(2-11)17-20(16,18-8(3-12)4-13)19-9(5-14)6-15/h7-9H,1-6H2/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D,8D,9D
chave InChI
ASLWPAWFJZFCKF-BXSQCBKHSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 1 - Carc. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.