31712
Fluazifop-P-butyl
PESTANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
Butyl (R)-2-[4-(5-trifluoromethyl-2-pyridyloxy)phenoxy]propionate
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
PESTANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CCCCOC(=O)[C@@H](C)Oc1ccc(Oc2ccc(cn2)C(F)(F)F)cc1
InChI
1S/C19H20F3NO4/c1-3-4-11-25-18(24)13(2)26-15-6-8-16(9-7-15)27-17-10-5-14(12-23-17)19(20,21)22/h5-10,12-13H,3-4,11H2,1-2H3/t13-/m1/s1
chave InChI
VAIZTNZGPYBOGF-CYBMUJFWSA-N
Descrição geral
Aplicação
- In different varieties of lettuce (Lactuca sativum) by capillary gas chromatography with nitrogen–phosphorus detection (NPD).
- In tea samples by modified QuEChERS (quick, easy, cheap, effective, rugged, and safe) sample preparation procedure combined with ultra-performance liquid chromatography-electrospray tandem mass spectrometry (UPLC/MS/MS).
Produtos recomendados
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
122.0 °F - closed cup - (External MSDS)
Ponto de fulgor (°C)
50 °C - closed cup - (External MSDS)
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)