Documentos Principais
45820
Supelco
Haloxyfop-methyl
PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H13ClF3NO4
Número CAS:
Peso molecular:
375.73
Beilstein:
1509615
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
PESTANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
agriculture
environmental
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)C(C)Oc1ccc(Oc2ncc(cc2Cl)C(F)(F)F)cc1
InChI
1S/C16H13ClF3NO4/c1-9(15(22)23-2)24-11-3-5-12(6-4-11)25-14-13(17)7-10(8-21-14)16(18,19)20/h3-9H,1-2H3
chave InChI
MFSWTRQUCLNFOM-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Informações legais
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)