34342
Fenbutatin oxide
PESTANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
Bis[tris-(2-methyl-2-phenylpropyl)tin] oxide
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
PESTANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
agriculture
environmental
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C[Sn](CC(C)(C)c1ccccc1)(CC(C)(C)c2ccccc2)O[Sn](CC(C)(C)c3ccccc3)(CC(C)(C)c4ccccc4)CC(C)(C)c5ccccc5)c6ccccc6
InChI
1S/6C10H13.O.2Sn/c6*1-10(2,3)9-7-5-4-6-8-9;;;/h6*4-8H,1H2,2-3H3;;;
chave InChI
HOXINJBQVZWYGZ-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)