45817
Haloxyfop
PESTANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
2-[4-[[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]oxy]phenoxy]propanoic acid, Haloxyfop acid
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
PESTANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
agriculture
environmental
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CC(Oc1ccc(Oc2ncc(cc2Cl)C(F)(F)F)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C15H11ClF3NO4/c1-8(14(21)22)23-10-2-4-11(5-3-10)24-13-12(16)6-9(7-20-13)15(17,18)19/h2-8H,1H3,(H,21,22)
chave InChI
GOCUAJYOYBLQRH-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)