32824
Fluazifop
PESTANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
2-[4-(5-Trifluoromethyl-2-pyridyloxy)phenoxy]propionic acid
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
PESTANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
agriculture
environmental
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CC(Oc1ccc(Oc2ccc(cn2)C(F)(F)F)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C15H12F3NO4/c1-9(14(20)21)22-11-3-5-12(6-4-11)23-13-7-2-10(8-19-13)15(16,17)18/h2-9H,1H3,(H,20,21)
chave InChI
YUVKUEAFAVKILW-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Rainwater samples by solid-phase extraction (SPE) and liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS).
- Vegetables by acetonitrile-based QuEChERS (quick, easy, cheap, effective, rugged and safe) extraction followed by LC-MS/MS.
Produtos recomendados
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Repr. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?