37923
Imazethapyr
PESTANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
2-(4,5-Dihydro-4-isopropyl-4-methyl-5-oxo-1H-imidazol-2-yl)-5-ethyl-3-pyridinecarboxylic acid
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
PESTANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
agriculture
environmental
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CCc1cnc(C2=NC(C)(C(C)C)C(=O)N2)c(c1)C(O)=O
InChI
1S/C15H19N3O3/c1-5-9-6-10(13(19)20)11(16-7-9)12-17-14(21)15(4,18-12)8(2)3/h6-8H,5H2,1-4H3,(H,19,20)(H,17,18,21)
chave InChI
XVOKUMIPKHGGTN-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)