46317
Metosulam
PESTANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
N-(2,6-Dichloro-3-methylphenyl)-5,7-dimethoxy-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidine-2-sulfonamide
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
linha de produto
PESTANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
agriculture
environmental
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
COc1cc(OC)n2nc(nc2n1)S(=O)(=O)Nc3c(Cl)ccc(C)c3Cl
InChI
1S/C14H13Cl2N5O4S/c1-7-4-5-8(15)12(11(7)16)20-26(22,23)14-18-13-17-9(24-2)6-10(25-3)21(13)19-14/h4-6,20H,1-3H3
chave InChI
VGHPMIFEKOFHHQ-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - STOT RE 2
Órgãos-alvo
Kidney,Eyes
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?