33379
Acetochlor
PESTANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
2-Chloro-N-ethoxymethyl-N-(2′-ethyl-6′-methylphenyl) acetamide
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
PESTANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
NMR: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
agriculture
environmental
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CCOCN(C(=O)CCl)c1c(C)cccc1CC
InChI
1S/C14H20ClNO2/c1-4-12-8-6-7-11(3)14(12)16(10-18-5-2)13(17)9-15/h6-8H,4-5,9-10H2,1-3H3
chave InChI
VTNQPKFIQCLBDU-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Kidney, Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)