403008
Sodium sulfate decahydrate
ACS reagent, ≥99.0%
Sinônimo(s):
Glauber’s salt
About This Item
Produtos recomendados
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0%
Formulário
crystals
Impurezas
≤0.01% insolubles
pH
5.2-9.2 (25 °C, 5%)
pf
32.4 °C
solubilidade
water: soluble 322.2 g/L at 20 °C
densidade
1.46 g/mL at 25 °C (lit.)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤5 ppm
phosphate (PO43-): ≤5 ppm
traços de cátion
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤5 ppm
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.003%
heavy metals (as Pb): ≤3 ppm
cadeia de caracteres SMILES
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.H2O4S.10H2O/c;;1-5(2,3)4;;;;;;;;;;/h;;(H2,1,2,3,4);10*1H2/q2*+1;;;;;;;;;;;/p-2
chave InChI
RSIJVJUOQBWMIM-UHFFFAOYSA-L
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?