10829
trans-β-Apo-8′-carotenal
~20% apocarotenal basis (UV-vis), suspension (oily)
Sinônimo(s):
Apocarotenal
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
corn (or maize)
Nível de qualidade
Formulário
suspension (oily)
concentração
~20% (apocarotenal, UV-vis)
cor
black to brown
brown to very dark brown
pf
138-141 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)\C(C)=C\C=C\C(C)=C\C=C\C=C(C)\C=C\C=C(C)\C=C\C1=C(C)CCCC1(C)C
InChI
1S/C30H40O/c1-24(13-8-9-14-25(2)16-11-18-27(4)23-31)15-10-17-26(3)20-21-29-28(5)19-12-22-30(29,6)7/h8-11,13-18,20-21,23H,12,19,22H2,1-7H3/b9-8+,15-10+,16-11+,21-20+,24-13+,25-14+,26-17+,27-18+
chave InChI
DFMMVLFMMAQXHZ-DOKBYWHISA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Atenção
forma física
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
All-trans retinoic acid (RA, ATRA) is a pleiotropic activation factor that regulates genes associated with normal vertebrate cellular processes such as cell differentiation, cell proliferation, apoptosis, and embryonic development.