1.09390
Sílica
for liquid chromatography
Sinônimo(s):
Dióxido de silício
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
silica gel (irregularly-shaped)
Nível de qualidade
potência
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Grupo ativo da matriz
Irregular-Shaped Silica Gel
tamanho de partícula
20-40 μm
tamanho de poro
6 nm mean pore size
pH
7 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
p.e.
2230 °C (lit.)
pf
>1600 °C (lit.)
densidade volumétrica
200‑800 kg/m3
aplicação(ões)
plasma purification
técnica de separação
reversed phase
temperatura de armazenamento
no temp limit
cadeia de caracteres SMILES
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
chave InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Características e benefícios
- Reproducible, homogeneous, irregularly shaped silica gel matrix
- Narrow, well defined particle size distribution for high performance and high permeability
- Large batch sizes up to 200 kg in the modification
Embalagem
Nota de análise
Specific surface area (according to BET): 480 - 540 m²/g
Pore volume (N₂-isotherm): 0.74 - 0.84 ml/g
Particle Size (d10): 14 - 17 µm
Particle Size (d50): 22 - 28 µm
Particle Size (d90): 33 - 43 µm
Pressure: ≤ 5.0 bar
Application test (2-Nitrotoluene): conforms
Separation efficiency (2-Nitrotoluene): ≥ 5000
Leading: ≤ 5.0 %
Tailing: ≤ 10 %
Symmetry: 0.8 - 1.6
Capacity factor: ≥ 0.3
The specific surface is related to silica gel raw material.