Documentos Principais
60756
Supelco
C₁₈-Reversed Phase Silica Gel Chromatography Media
550-950 mesh, fully endcapped
Sinônimo(s):
C18-reversed phase silica gel, Reversed phase silica gel C18
About This Item
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12000000
NACRES:
SB.52
Nome do produto
C18-Reversed phase silica gel, for column chromatography, fully end-capped
grau
for column chromatography
Nível de qualidade
Formulário
gel form
qualidade
fully end-capped
técnica(s)
LPLC: suitable
área da superfície
380 m2/g
Matriz
Silica
Grupo ativo da matriz
C18 phase
tamanho de partícula
15-25 μm
tamanho de poro
100 Å pore size
técnica de separação
reversed phase
Aplicação
for reversed phase chromatography; designed for special tuning of selectivity
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)