Documentos Principais
1.50547
Supelco
LiChrospher® RP-18 (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 250 mm x 4.6 mm Hibar® RT HPLC Column
Sinônimo(s):
TM=["LiChrospher"] C18 HPLC column
About This Item
Código UNSPSC:
41115709
NACRES:
SB.52
Nome do produto
LiChrospher® RP-18 (5µm) Hibar® RT 250-4.6, suitable for HPLC
Materiais
stainless steel column
Nível de qualidade
Agency
suitable for USP L1
linha de produto
LiChrospher®
Características
endcapped: no
embalagem
1 ea of
Extensão da rotulagem
21% Carbon loading
Parâmetros
400 bar pressure
60 °C max. temp.
técnica(s)
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
coluna C × D.I.
25 cm × 4.6 mm
área da superfície
350 m2/g
Matriz
fully porous particle
Grupo ativo da matriz
C18 bonding phase
tamanho de partícula
5 μm
tamanho de poro
100 Å pore size
Faixa de pH operacional
2-7.5
técnica de separação
reversed phase
supercritical fluid (SFC)
temperatura de armazenamento
no temp limit
Descrição geral
HPLC column
LiChrospher® RP-18 is a reliable and versatile traditionally produced spherical silica gel carrier with C-18 reversed phase properties. It is well suited for the separation of neutral, acidic and weak basic compounds. This sorbent is packed into a Hibar 250-4.6 HPLC column. For mounting of a LiChroCART 4-4 guard column, the guard column holder 1.51487 has to be used.
Informações legais
Hibar is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
LiChrospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany