Documentos Principais
50201-U
Partisil C18 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
Sinônimo(s):
Partisil HPLC Column
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
Nome do produto
Coluna de HPLC Partisil, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
Agency
suitable for USP L27
Nível de qualidade
linha de produto
Partisil
fabricante/nome comercial
Partisil
Parâmetros
≤70 °C temp. range
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
25 cm × 4.6 mm
área da superfície
350 m2/g
Grupo ativo da matriz
silica phase
tamanho de partícula
5 μm
tamanho de poro
85 Å
técnica de separação
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informações legais
Partisil is a trademark of Hichrom Limited
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)