Key Documents
50245-U
Superspher® (4 μm) HPLC Column
phase C18 (octadecyl), 4 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
product name
Superspher® HPLC Column, phase C18 (octadecyl), 4 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4 mm
Materiais
stainless steel column
Agency
suitable for USP L1
linha de produto
Superspher®
Características
endcapped: no
fabricante/nome comercial
Superspher®
embalagem
1 ea of
Parâmetros
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
25 cm × 4 mm
área da superfície
350 m2/g
matriz
octadecyl
fully porous particle
Grupo ativo da matriz
C18 (octadecyl) phase
tamanho de partícula
4 μm
tamanho de poro
100 Å
pH operacional
2-7.5
técnica de separação
reversed phase
Descrição geral
Superspher® HPLC column is ideal for complex sample mixtures requiring high peak capacity.
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informações legais
Superspher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)