Documentos Principais
1.16855
Supelco
Superspher® 100 RP-18 endcapped (4µm) HPLC Columns
L x I.D. 125 mm x 4 mm, LiChroCART HPLC cartridge, manuCART holder required for use
Sinônimo(s):
Cartucho para HPLC TM=["Superspher"] C18 TM=["LICHROCART"]
About This Item
Código UNSPSC:
41115709
NACRES:
SB.52
Nome do produto
Superspher 100 RP-18 com substituição dos grupos silanol (endcapped) LiChroCART® 125-4, suitable for HPLC
Materiais
stainless steel column
Nível de qualidade
Agency
suitable for USP L1
linha de produto
Superspher®
Características
endcapped
Parâmetros
250 bar pressure
60 °C max. temp.
técnica(s)
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
coluna C × D.I.
12.5 cm × 4 mm
Matriz
fully porous particle
Grupo ativo da matriz
C18 bonding phase
tamanho de partícula
4 μm
tamanho de poro
100 Å pore size
Faixa de pH operacional
2-7.5
técnica de separação
reversed phase
temperatura de armazenamento
no temp limit
Descrição geral
Cartucho para HPLC
O Superspher® RP-18 é um suporte de gel de sílica esférico, confiável e versátil, produzido de forma tradicional, com propriedades de fase reversa C-18 com substituição dos grupos silanol (endcapped). Eles são adequados para a separação de compostos neutros, ácidos e básicos fracos. Este suporte de sílica de alto desempenho, com tamanho de partícula de 4 µm, gera um excelente índice de desempenho de pressão/separação. Este sorvente é contido em um cartucho de HPLC LiChroCART 125-4. A conexão com o sistema de HPLC é obtida utilizando o suporte de cartucho manu-CART NT (1.51486).
Aplicação
  • Abordagem quimiométrica para estimativa do cloridrato de ropinirol: Este estudo apresenta uma abordagem quimiométrica para o desenvolvimento e a validação de um método de HPLC para estimar o cloridrato de ropinirol usando colunas LiChrospher 100 RP-18. O método mostra robustez e eficiência para análise farmacêutica (Fatima et al., 2019).
  • Quantificação simultânea de medicamentos para a doença de Parkinson′: Um método de HPLC utilizando LiChrospher 100 RP-18 foi validado para a quantificação simultânea de levodopa, carbidopa, benserazida e entacapona em matrizes complexas, provando sua capacidade em formulações farmacêuticas (Wollmer & Klein, 2017).
  • Estabilidade de THCA e (9)-THC em cannabis herbal: Esta pesquisa empregou colunas LiChrospher 100 RP-18 para determinar a estabilidade de THCA e Δ(9)-THC em cannabis herbal sob diferentes temperaturas de armazenamento, importante para as ciências forenses e farmacêuticas (Taschwer & Schmid, 2015).
  • Método indicador de estabilidade para o cilazapril: Os pesquisadores desenvolveram um método de HPLC rápido e simples, indicativo de estabilidade, para o cilazapril, utilizando LiChrospher 100 RP-18 para avaliar a estabilidade do medicamento em produtos farmacêuticos, em comparação com os métodos espectrofotométricos, destacando sua precisão e confiabilidade (Paszun et al., 2012).
Nota de análise
Pressão: ≤ 80 bar
Pratos teóricos (N/m) (antraceno): ≥ 100000
Simetria (antraceno): 0,8-1,4
Fator de capacidade (antraceno): 3,5-5,5
Informações legais
LICHROCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Superspher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany