Documentos Principais
1.16857
Supelco
Superspher® 60 RP-8 endcapped (4 µm) HPLC Columns
L x I.D. 250 mm x 4 mm, LiChroCART HPLC cartridge, manuCART holder required for use
Sinônimo(s):
TM=["Superspher"] C8 TM=["LICHROCART"] cartucho para HPLC
About This Item
Código UNSPSC:
41115709
NACRES:
SB.52
Nome do produto
Superspher® 60 RP-8 com substituição dos grupos silanol (endcapped) LiChroCART 250-4, suitable for HPLC
Materiais
stainless steel column
Nível de qualidade
Agency
suitable for USP L7
linha de produto
Superspher®
Características
endcapped
Parâmetros
250 bar pressure
60 °C max. temp.
técnica(s)
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
coluna C × D.I.
25 cm × 4 mm
Matriz
fully porous particle
Grupo ativo da matriz
C8 bonding phase
tamanho de partícula
4 μm
tamanho de poro
60 Å pore size
Faixa de pH operacional
2-7.5
técnica de separação
reversed phase
temperatura de armazenamento
no temp limit
Descrição geral
Cartucho para HPLC
O Superspher® RP-8 endcapped é um suporte de gel de sílica esférico, confiável e versátil, produzido de forma tradicional, com propriedades de fase reversa C-8 com desativação (endcapped). Eles são adequados para a separação de compostos neutros, ácidos e básicos fracos. Esse suporte de sílica de alto desempenho com tamanho de partícula de 4 µm gera uma excelente taxa de desempenho de pressão/separação. Esse sorvente é contido em um cartucho de HPLC LiChroCART 250-4. A conexão com o sistema de HPLC é obtida utilizando o suporte de cartucho manu-CART NT (1.51486).
Nota de análise
Pressão: ≤ 150 bar
Placas teóricas (N/m) (1,2-benzantraceno): ≥ 100000
Simetria (1,2-benzantraceno): 0,8-1,4
Fator de capacidade (1,2-benzantraceno): 6,5-8,5
Informações legais
LICHROCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Superspher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany