Documentos Principais
50204-U
Partisil C18 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 10 cm × 4.6 mm
Sinônimo(s):
Coluna de HPLC Partisil
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
Nome do produto
Coluna de HPLC Partisil 5 ODS3, 5 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 4.6 mm
Agency
suitable for USP L1
Nível de qualidade
linha de produto
Partisil
Características
endcapped
fabricante/nome comercial
Partisil
Extensão da rotulagem
10.5% Carbon loading
Parâmetros
≤70 °C temp. range
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
10 cm × 4.6 mm
área da superfície
350 m2/g
Matriz
octadecyl
Grupo ativo da matriz
C18 (octadecyl) phase
tamanho de partícula
5 μm
tamanho de poro
85 Å
técnica de separação
reversed phase
Descrição geral
A coluna de HPLC Partisil 5 ODS3 vem empacotada com o meio de fase reversa Partisil ODS-3. Fase polimérica C-18 com carga de carbono a 10,5%. Com substituição dos grupos silanol (endcapped) para desativação dos silanóis, minimizando a necessidade de supressão iônica ou agentes de pareamento iônico. Usada na separação de produtos farmacêuticos e naturais, alimentos e poluentes biológicos e ambientais.
Aplicação
A coluna de HPLC Partisil 5 ODS3 pode ser usada para especiação multielementar simultânea de correntes do processo de carvão, óleo de xisto, carvão refinado por solvente e petróleo bruto usando cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC) com detecção por espectroscopia de emissão atômica com plasma acoplado indutivamente (ICP-AES).
Produtos recomendados
Descubra os reagentes LiChropur ideais para análise por HPLC ou LC-MS
Informações legais
Partisil is a trademark of Hichrom Limited
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Elemental speciation via high-performance liquid chromatography combined with inductively coupled plasma atomic emission spectroscopic detection: application of a direct injection nebulizer.
LaFreniere EK, et al.
Analytical Chemistry, 59(6), 879-887 (1987)