D1916
5,6-Dichlorobenzimidazole 1-β-D-ribofuranoside
≥98% (HPLC), powder, RNA synthesis inhibitor
Sinônimo(s):
5,6-Dichloro-1-β-D-ribofuranosylbenzimidazole, 5,6-Dichlorobenzimidazole riboside, DRB
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
5,6-Dichlorobenzimidazole 1-β-D-ribofuranoside,
Formulário
powder
Nível de qualidade
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)n2cnc3cc(Cl)c(Cl)cc23
InChI
1S/C12H12Cl2N2O4/c13-5-1-7-8(2-6(5)14)16(4-15-7)12-11(19)10(18)9(3-17)20-12/h1-2,4,9-12,17-19H,3H2/t9-,10-,11-,12-/m1/s1
chave InChI
XHSQDZXAVJRBMX-DDHJBXDOSA-N
Informações sobre genes
human ... CSNK2A1(1457) , CSNK2B(1460)
Categorias relacionadas
Aplicação
- as an inhibitor of RNA polymerase II in mouse melanoma cells
- for the inhibition of cyclin D1 mRNA synthesis in human prostate epithelial cell lines
- in the inhibition of interleukin-2 gene transcription in Jurkat cells
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Conteúdo relacionado
We offer a variety of small molecule research tools, such as transcription factor modulators, inhibitors of chromatin modifying enzymes, and agonists/antagonists for target identification and validation in gene regulation research; a selection of these research tools is shown below.