A4487
Aphidicolin, Ready Made Solution
from Nigrospora sphaerica
Sinônimo(s):
ICI 69653, NSC-234714
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
Nigrospora sphaerica
Nível de qualidade
pressão de vapor
0.55 hPa ( 20 °C)
Formulário
liquid
cor
clear colorless
solubilidade
H2O: miscible (completely)
espectro de atividade do antibiótico
neoplastics
viruses
Modo de ação
DNA synthesis | interferes
enzyme | inhibits
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O[C@]1([C@H]2C[C@@]3([C@@]4([C@H]([C@@]([C@@H](CC4)O)(CO)C)CC[C@H]3C2)C)CC1)CO
InChI
1S/C20H34O4/c1-17(11-21)15-4-3-13-9-14-10-19(13,7-8-20(14,24)12-22)18(15,2)6-5-16(17)23/h13-16,21-24H,3-12H2,1-2H3/t13-,14+,15-,16+,17-,18-,19-,20-/m0/s1
chave InChI
NOFOAYPPHIUXJR-APNQCZIXSA-N
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
forma física
Outras notas
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
188.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
87 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?