10295892001
Roche
Colcemid
solution, suitable for blocking, sterile; 0.2 μm filtered
Sinônimo(s):
Demecolcine, N-Deacetyl-N-methylcolchicine
About This Item
Produtos recomendados
descrição
N-methyl-N-deacetyl-colchicine
Nível de qualidade
esterilidade
sterile; 0.2 μm filtered
forma
solution
embalagem
pkg of 20 mL (10 μg/ml)
fabricante/nome comercial
Roche
técnica(s)
blocking: suitable
Impurezas
microbial, tested
solubilidade
water: miscible
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CN[C@H]1CCc2cc(OC)c(OC)c(OC)c2C3=CC=C(OC)C(=O)C=C13
InChI
1S/C21H25NO5/c1-22-15-8-6-12-10-18(25-3)20(26-4)21(27-5)19(12)13-7-9-17(24-2)16(23)11-14(13)15/h7,9-11,15,22H,6,8H2,1-5H3/t15-/m0/s1
chave InChI
NNJPGOLRFBJNIW-HNNXBMFYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Outras notas
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash