T0642
Tubercidin
from Streptomyces tubercidicus, ~95%
Sinônimo(s):
7-Deazaadenosine
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
Streptomyces tubercidicus
Nível de qualidade
Ensaio
~95%
Formulário
powder
cor
off-white
espectro de atividade do antibiótico
fungi
parasites
viruses
Modo de ação
DNA synthesis | interferes
cadeia de caracteres SMILES
O[C@H]1[C@@H](O)[C@H](N2C=CC3=C2N=CN=C3N)O[C@@H]1CO
InChI
1S/C11H14N4O4/c12-9-5-1-2-15(10(5)14-4-13-9)11-8(18)7(17)6(3-16)19-11/h1-2,4,6-8,11,16-18H,3H2,(H2,12,13,14)/t6-,7-,8-,11-/m1/s1
chave InChI
HDZZVAMISRMYHH-KCGFPETGSA-N
Informações sobre genes
rat ... Adora1(29290)
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?