Documentos Principais
1.03992
SAFC
Fluoresceína sódica (C.I. 45350)
extra pure
Sinônimo(s):
Fluoresceína sódica (C.I. 45350)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20H10Na2O5
Número CAS:
Peso molecular:
376.27
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171501
Número do índice EC:
208-253-0
Nível de qualidade
Formulário
powder
potência
6720 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
8.3 (20 °C, 10 g/L in H2O)
pf
>300 °C
solubilidade
500 g/L
densidade volumétrica
600 kg/m3
aplicação(ões)
pharma/biopharma processes
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].[O-]c1cc2c(cc1)C(=C4C(=CC(=O)C=C4)O2)c3c(cccc3)C(=O)[O-]
InChI
1S/C20H12O5.2Na/c21-11-5-7-15-17(9-11)25-18-10-12(22)6-8-16(18)19(15)13-3-1-2-4-14(13)20(23)24;;/h1-10,21H,(H,23,24);;/q;2*+1/p-2
chave InChI
NJDNXYGOVLYJHP-UHFFFAOYSA-L
Descrição geral
Oferecemos diversas matérias-primas essenciais de alta qualidade, além da documentação e do conhecimento especializado para ajudar nossos clientes a atender aos rigorosos requisitos regulamentares. Nosso portfólio SAFC® de produtos de alta qualidade resiste a rigorosos procedimentos de controle de qualidade.
Aplicação
A fluoresceína sódica é utilizada como um traçador fluorescente.
Informações legais
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
423.7 °F - Pensky-Martens closed cup
Ponto de fulgor (°C)
217.6 °C - Pensky-Martens closed cup