Documentos Principais
1.00519
Supelco
Perchloric acid
70-72%, for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Sinônimo(s):
Ácido perclórico, PCA
About This Item
Fórmula linear:
HClO4
Número CAS:
Peso molecular:
100.46
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352301
NACRES:
NA.21
Nome do produto
Ácido perclórico a 70%-72%, for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
Agency
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
linha de produto
EMSURE®
Formulário
liquid
concentração
70.0-72.0% HClO4
Impurezas
≤0.02 ppm Ba (Barium)
≤0.02 ppm Be (Beryllium)
≤0.02 ppm Li (Lithium)
≤0.02 ppm Mn (Manganese)
≤0.02 ppm Sr (Strontium)
≤0.05 ppm Al (Aluminium)
≤0.05 ppm As (Arsenic)
≤0.05 ppm Cd (Cadmium)
≤0.05 ppm Co (Cobalt)
≤0.05 ppm Ge (Germanium)
≤0.05 ppm Mo (Molybdenum)
≤0.05 ppm Pb (Lead)
≤0.05 ppm Tl (Thallium)
≤0.05 ppm V (Vanadium)
≤0.1 ppm Ag (Silver)
≤0.1 ppm Bi (Bismuth)
≤0.1 ppm Cu (Copper)
≤0.1 ppm K (Potassium)
≤0.1 ppm Ni (Nickel)
≤0.1 ppm Ti (Titanium)
≤0.1 ppm Zn (Zinc)
≤0.1 ppm Zr (Zirconium)
≤0.5 ppm Ca (Calcium)
≤0.5 ppm Free chlorine (Cl)
≤0.5 ppm Mg (Magnesium)
≤0.5 ppm Na (Sodium)
≤1 ppm Heavy metals (as Pb)
≤1.0 ppm Fe (Iron)
≤10 ppm Chlorate (ClO3)
≤10 ppm Sulfate (SO4)
≤10 ppm Total nitrogen (N)
≤3 ppm Chloride (Cl)
≤5 ppm Phosphate and Silicate (as SiO2)
resíduo de ignição
≤0.003% (as sulfate)
cor
APHA: ≤10
cadeia de caracteres SMILES
OCl(=O)(=O)=O
p.e.
198.7 °C/1013 hPa
pf
-18 °C
solubilidade
water: soluble
densidade
1.68 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
15-25°C
InChI
1S/ClHO4/c2-1(3,4)5/h(H,2,3,4,5)
chave InChI
VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
  • Otimização da modificação da selenilação para o polissacarídeo de alho com base na atividade de aprimoramento imune: Este estudo explorou o processo de otimização para a selenilação de polissacarídeos de alho, com o objetivo de melhorar suas propriedades de propulsão imunológica. O ácido perclórico desempenhou um papel na fase de preparação, facilitando a modificação dos polissacarídeos para obter melhor bioatividade (Gao et al., 2016).
  • Síntese e caracterização de isodifenilfluorindona e isodifenilfluorindinona: Pesquisas concentraram-se na síntese de novos compostos fluorados, onde o ácido perclórico foi utilizado como catalisador para promover a formação dessas moléculas complexas, destacando sua utilidade na química orgânica sintética (Zissimou et al., 2018).
  • Cocristalização de complexos de perclorato de cobre(II) fotossensíveis: Os derivados do ácido perclórico foram estudados em seu potencial na criação de materiais estáveis e fotossensíveis adequados para aplicações energéticas, demonstrando a versatilidade do ácido na ciência dos materiais (Evers et al., 2014).
  • Biomarcadores de estresse oxidativo molecular precoce de penumbra isquêmica em AVC agudo: O estudo envolve o uso de ácido perclórico na extração e estabilização de biomarcadores de amostras biológicas, essencial para o diagnóstico preciso e tratamento do AVC (Lorenzano et al., 2019).
  • Um ensaio aprimorado e de alta eficiência para avaliar a atividade anticolinérgica sérica: Esta pesquisa desenvolveu um novo método de ensaio utilizando ácido perclórico para extrair e quantificar a atividade anticolinérgica de amostras de soro, oferecendo avanços em estudos farmacológicos (Nobrega et al., 2017).
Nota de análise
Teor (acidimétrico): 70,0%-72,0%
Identidade: passa no teste
Densidade (d 20/20): aprox. 1,7
Cor: ≤ 10 na escala de Hazen
Clorato (CIO₃): ≤ 10 ppm
Cloreto (Cl): ≤ 3 ppm
Cloro livre (Cl): ≤ 0,5 ppm
Fosfato e silicato (como SiO₂): ≤ 5 ppm
Sulfato (SO₄): ≤ 10 ppm
Nitrogênio (N) total: ≤ 10 ppm
Metais pesados (como Pb): ≤ 1 ppm
Ag (prata): ≤ 0,1 ppm
Al (Alumínio): ≤ 0,05 ppm
As (arsênico): ≤ 0,05 ppm
Ba (bário): ≤ 0,02 ppm
Be (berílio): ≤ 0,02 ppm
Bi (bismuto): ≤ 0,1 ppm
Ca (cálcio): ≤ 0,5 ppm
Cd (cádmio): ≤ 0,05 ppm
Co (cobalto): ≤ 0,05 ppm
Cu (cobre): ≤ 0,1 ppm
Fe (ferro): ≤ 1,0 ppm
Ge (germânio): ≤ 0,05 ppm
K (potássio): ≤ 0,1 ppm
Li (lítio): ≤ 0,02 ppm
Mg (magnésio): ≤ 0,5 ppm
Mn (manganês): ≤ 0,02 ppm
Mo (molibdênio): ≤ 0,05 ppm
Na (sódio): ≤ 0,5 ppm
Ni (níquel): ≤ 0,1 ppm
Pb (chumbo): ≤ 0,05 ppm
Sr (estrôncio): ≤ 0,02 ppm
Ti (titânio): ≤ 0,1 ppm
Tl (tálio): ≤ 0,05 ppm
V (vanádio): ≤ 0,05 ppm
Zn (zinco): ≤ 0,1 ppm
Zr (zircônio): ≤ 0,1 ppm
Resíduo na ignição (como sulfato): ≤ 0,003%
Em conformidade com as normas da ACS, ISO, Reag. Ph. Eur.
Informações legais
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2
Órgãos-alvo
Thyroid
Código de classe de armazenamento
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Protocolos
Photometric determination subsequent to acid mineralisation
Conteúdo relacionado
Glass bottles are ideal for storing acids because they are inert and offer a long shelf life.