Documentos Principais
244252
Sigma-Aldrich
Ácido perclórico
ACS reagent, 70%
Sinônimo(s):
PCA
About This Item
Fórmula linear:
HClO4
Número CAS:
Peso molecular:
100.46
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.21
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
pressão de vapor
6.8 mmHg ( 25 °C)
Ensaio
70%
Formulário
liquid
adequação da reação
reagent type: oxidant
técnica(s)
toxicology assay: suitable
Impurezas
≤0.001% N compounds
≤5 ppm Silicate and phosphate (as SIO2)
resíduo de ignição
≤0.003%
cor
APHA: ≤10
densidade
1.664 g/mL at 25 °C
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.001%
traços de cátion
Fe: ≤1 ppm
heavy metals: ≤1 ppm (by ICP)
cadeia de caracteres SMILES
OCl(=O)(=O)=O
InChI
1S/ClHO4/c2-1(3,4)5/h(H,2,3,4,5)
chave InChI
VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
O ácido perclórico (HClO4), um oxiácido de cloro, tem natureza fortemente ácida. Os hidratos de ácido perclórico são obtidos após sua dissolução em água.
Aplicação
O ácido perclórico foi usado para desativar cloramina T durante a determinação espectrofotométrica do teor de colágeno nos tendões tibiais anteriores (TA) murinos e reconstruções de tendão.
Ele pode ser usado também nos seguintes estudos:
  • Determinação do teor de glutationa reduzida (GSH) e glutationa oxidada (GSSG) em tecidos hepáticos por cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC).
  • Como agente oxidante na determinação de enxofre (S) em amostras de plantas.
  • Como solvente para dissolução de plutônio.
Embalagem
frascos polirrevestidos disponíveis: números de produto 244252-2.5L-CB
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2
Órgãos-alvo
Thyroid
Código de classe de armazenamento
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
No data available
Ponto de fulgor (°C)
No data available
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Sarah Calve et al.
Journal of applied physiology (Bethesda, Md. : 1985), 108(4), 875-881 (2010-01-30)
Tissue-engineered tendons, derived from an autologous cell source, have the potential to provide an ideal replacement graft that is biologically compatible and has the ability to adapt to the specific mechanical requirements of the in vivo environment. Scaffold-free tendon constructs
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 849-849 (1994)
E Driehuis et al.
PloS one, 15(5), e0231588-e0231588 (2020-05-19)
We have recently established a protocol to grow wildtype human oral mucosa organoids. These three-dimensional structures can be maintained in culture long-term, do not require immortalization, and recapitulate the multilayered composition of the epithelial lining of the oral mucosa. Here
Sulfur in plant materials by digestion with nitric and perchloric acid.
Blanchar RW, et al.
Soil Science Society of America Journal. Soil Science Society of America, 29(1), 71-72 (1965)
Taro Takami et al.
Cancer research, 67(20), 9844-9851 (2007-10-19)
Hepatocyte growth factor (HGF) has been reported to have both positive and negative effects on carcinogenesis. Here, we show that the loss of c-Met signaling in hepatocytes enhanced rather than suppressed the early stages of chemical hepatocarcinogenesis. c-Met conditional knockout