33615
Starch
puriss. p.a., from potato, reag. ISO, reag. Ph. Eur., soluble
Sinônimo(s):
Starch, soluble
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
potato
Nível de qualidade
Agency
USP/NF
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
grau
puriss. p.a.
Formulário
powder
qualidade
soluble
Impurezas
≤0.7% subst. red. Fehling sol. (as maltose)
resíduo de ignição
≤0.5% (as SO4)
perda
≤13% loss on drying, 105 °C
cor
white to off-white
pH
6.0-7.5
adequação
passes test for test of sensitivity
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
O1[C@@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)O[C@@H]2[C@H](O[C@@H]([C@@H]([C@H]2O)O)O)CO
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-3-5(15)6(16)9(19)12(22-3)23-10-4(2-14)21-11(20)8(18)7(10)17/h3-20H,1-2H2/t3-,4-,5-,6+,7-,8-,9-,10-,11+,12-/m1/s1
chave InChI
GUBGYTABKSRVRQ-ASMJPISFSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?