A0512
Amylose from potato
used as amylase substrate
Sinônimo(s):
α-Amylose
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
potato
Nível de qualidade
forma
powder
Impurezas
amylopectin, essentially free
≤10% ethanol
≤2% butanol
cor
white to off-white
solubilidade
0.05 M NaOH: 1 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless
temperatura de armazenamento
room temp
InChI
1S/C18H32O16/c19-1-4-7(22)8(23)12(27)17(31-4)34-15-6(3-21)32-18(13(28)10(15)25)33-14-5(2-20)30-16(29)11(26)9(14)24/h4-29H,1-3H2/t4-,5-,6-,7-,8+,9-,10-,11-,12-,13-,14-,15-,16+,17-,18-/m1/s1
chave InChI
FYGDTMLNYKFZSV-PXXRMHSHSA-N
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Substratos
Outras notas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3