BCR465
Rice flour (amylose, low level)
BCR®, certified reference material
About This Item
Código UNSPSC:
85151701
NACRES:
NA.24
Produtos recomendados
grau
certified reference material
Agency
BCR®
fabricante/nome comercial
JRC
Formato
matrix material
temperatura de armazenamento
−20°C
Nota de análise
For more information please see:
BCR465
BCR465
Outras notas
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Antibiotics: Amylose
Matrix Group: Cereals, Bread, Rice and Maize
Antibiotics: Amylose
Matrix Group: Cereals, Bread, Rice and Maize
Informações legais
BCR is a registered trademark of European Commission
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)