WPB01350WA
Whirl-Pak® Bag with ScoopBag
532 mL(18 oz)
About This Item
Código UNSPSC:
24111500
NACRES:
NB.35
Produtos recomendados
esterilidade
sterile
embalagem
pkg of 50 ea
fabricante/nome comercial
Nasco B01350WA
L × C
4.5 in. × 9 in. , 11.5 x 23 cm
capacidade
532 mL × 18 oz
532 mL(18 oz)
espessura
2.5 mil , 0.064 mm
Descrição geral
For fast, convenient sampling of a variety of materials. The sterile scoop is already contained inside the bag, eliminating the need to carry two items to collect the sample and minimizing contamination. It is ideal for a wide range of dry products, powders, and other similar materials.
Informações legais
Whirl-pak is a registered trademark of The Aristotle Corporation
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)