Documentos Principais
1.03806
Supelco
Desiccant sachet 250 g
silica gel with humidity indicator (orange gel) sachet: 15 x 20 cm
Sinônimo(s):
Dessicant bag, Moisture absorber bag
About This Item
Código UNSPSC:
41123003
NACRES:
NB.51
Nível de qualidade
Formulário
granular
perda
≤10% loss on drying, 140°C, 3 h
capacidade
250 g/kg water absorbing capacity(20 °C)
pf
>1000 °C
temperatura de armazenamento
no temp limit
Nota de análise
Water absorption capacity (24 h, 80 % relative humidity): ≥ 20 %
Loss on drying (140°C, 3 h): ≤ 10 %
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
Gel de sílica granules, desiccant ~ 0.2 - 1 mm
Supelco
1.01905
Gel de sílica
Gel de sílica Type II, 3.5 mm bead size, Suitable for desiccation
Supelco
S7500
Gel de sílica
Gel de sílica granules, desiccant ~ 2 - 5 mm
Supelco
1.01907
Gel de sílica
Gel de sílica beads, desiccant ~ 2 - 5 mm
Supelco
1.07735
Gel de sílica