Key Documents
SIPK0SIX3
Milli-Q
Cartucho de purificação SimpliPak®
For Simplicity® systems with DI water feed containing high silt
Sinônimo(s):
Cartucho de purificação SimpliPak® 3
About This Item
Código UNSPSC:
41104212
NACRES:
JA.13
Nível de qualidade
Características
(For Simplicity® systems with DI containg high silt water feed)
embalagem
pkg of 1 unit
compatibilidade
for use with Simplicity® UV
for use with Simplicity®
Descrição geral
Este cartucho de purificação SimpliPak® 3 é usado para remover contaminantes iônicos e orgânicos até níveis de traço de água DI contendo alto índice de sedimentos.
Aplicação
Para uso com os sistemas de purificação de água Simplicity® e Simplicity® UV.
Informações legais
SIMPLICITY is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SIMPLIPAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany