I8000
2-Iodosobenzoic acid
≥98% (TLC)
Sinônimo(s):
IBA
About This Item
Produtos recomendados
product name
2-Iodosobenzoic acid,
Ensaio
≥98% (TLC)
forma
powder
cor
white to off-white
pf
230 °C (dec.) (lit.)
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1ccccc1[I]=O
InChI
1S/C7H5IO3/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8-11/h1-4H,(H,9,10)
chave InChI
IFPHDUVGLXEIOQ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3