Key Documents
8.05223
Sigma-Aldrich
p-Cresol
for synthesis
Sinônimo(s):
p-Cresol, 4-Hydroxytoluene, 4-Methylphenol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H8O
Número CAS:
Peso molecular:
108.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
Número do índice EC:
203-398-6
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
0.06 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
forma
solid
temperatura de autoignição
555 °C
potência
207 mg/kg LD50, oral (Rat)
301 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Lim. expl.
1 % (v/v)
pb
202.5 °C/1013 hPa
pf
31.0-35.0 °C
temperatura de transição
flash point 86 °C
densidade
1.034 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C7H8O/c1-6-2-4-7(8)5-3-6/h2-5,8H,1H3
chave InChI
IWDCLRJOBJJRNH-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 31 °C
Melting range (upper value): ≤ 35 °C
o-Cresol (GC, area%): ≤ 0.5 % (a/a)
m-Cresol (GC, area%): ≤ 1.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pictogramas
CorrosionSkull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
186.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
86 °C - closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
o-Cresol analytical standard
Supelco
36922
o-Cresol
m-Cresol analytical standard
Supelco
65996
m-Cresol
m-Cresol ≥98%, FG
Sigma-Aldrich
W353000
m-Cresol