03869
Cresol mixture of isomers
technical, crude, ~85% (sum of isomers, GC)
Sinônimo(s):
Methylphenol tricresol
About This Item
Produtos recomendados
grau
technical
Nível de qualidade
Ensaio
~85% (sum of isomers, GC)
Formulário
liquid
qualidade
crude
Impurezas
≤8% phenol (GC)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(O)cc1.Cc2cccc(O)c2.Cc3ccccc3O
InChI
1S/3C7H8O/c1-6-2-4-7(8)5-3-6;1-6-3-2-4-7(8)5-6;1-6-4-2-3-5-7(6)8/h3*2-5,8H,1H3
chave InChI
QTWJRLJHJPIABL-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Separation of cresols using coelectroosmotic capillary electrophoresis.: This research explores the separation of cresol isomers using coelectroosmotic capillary electrophoresis. The study demonstrates an efficient method for analyzing cresol mixtures, which is valuable in both industrial and pharmaceutical applications where precise separation of isomers is critical (Masselter et al., 1993).
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
176.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
80 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?