8.09691
m-Cresol
for synthesis
Sinônimo(s):
m-Cresol, 3-Hydroxytoluol, 3-Methylphenol
About This Item
pressão de vapor
0.065 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
626 °C
potência
242 mg/kg LD50, oral (Rat)
Lim. expl.
1.06 % (v/v)
pH
5 (20 °C, 20 g/L in H2O)
p.e.
203 °C/1013 hPa
pf
11.5 °C
temperatura de transição
flash point 86 °C
solubilidade
23.5 g/L
densidade
1.03 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
Oc1cc(ccc1)C
InChI
1S/C7H8O/c1-6-3-2-4-7(8)5-6/h2-5,8H,1H3
chave InChI
RLSSMJSEOOYNOY-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Thymol via isopropylation reaction with 2-propanol in the presence of an acid catalyst.
- Terpolymeric resin by an acid-catalyzed polycondensation reaction with hexamine and formaldehyde.
- 4,7-Dimethylcoumarin via modified Pechmann condensation reaction with ethyl acetoacetate.
Nota de análise
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.031 - 1.037
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Appearance: colorless to dark yellow/light brown. Material may darken with time.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
186.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
86 °C - closed cup