Documentos Principais
405825
Sigma-Aldrich
Methyl 3,5-dihydroxyphenylacetate
97%
Sinônimo(s):
(3,5-Dihydroxyphenyl)acetic acid methyl ester
About This Item
Fórmula linear:
(HO)2C6H3CH2CO2CH3
Número CAS:
Peso molecular:
182.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
pf
109-112 °C (lit.)
grupo funcional
ester
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)Cc1cc(O)cc(O)c1
InChI
1S/C9H10O4/c1-13-9(12)4-6-2-7(10)5-8(11)3-6/h2-3,5,10-11H,4H2,1H3
chave InChI
LMLSBPHXMGSGCR-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Methyl 3,5-dihydroxyphenylacetate is a phenylacetic acid derivative. It is a known metabolite of Curvularia Siddiqui. It has been extracted from the culture mycelia of Curvularia lunata supported on culture medium (consisting of yeast, malt extract and glucose).
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Gouri B Varma et al.
Phytochemistry, 67(17), 1925-1930 (2006-08-04)
Phenylacetic acid derivatives, methyl 2-acetyl-3,5-dihydroxyphenylacetate (1) and methyl 2-acetyl-5-hydroxy-3-methoxyphenylacetate (3); curvulin or ethyl 2-acetyl-3,5-dihydroxyphenylacetate (4), a known metabolite of Curvularia siddiqui, and 4-epiradicinol (5) have been isolated from the culture mycelia of Curvularia lunata grown on YMG, a medium consisting