Documentos Principais
673935
Sigma-Aldrich
Chlorodiphenylsilane
technical grade, 90%
Sinônimo(s):
Diphenylchlorosilane
About This Item
Fórmula linear:
(C6H5)2SiHCl
Número CAS:
Peso molecular:
218.75
Beilstein:
2937164
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
grau
technical grade
Ensaio
90%
índice de refração
n20/D 1.578 (lit.)
p.e.
143 °C/10 mmHg (lit.)
densidade
1.118 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[H][Si](Cl)(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H11ClSi/c13-14(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,14H
chave InChI
VTMOWGGHUAZESJ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Chlorodiphenylsilane is an organosilicon compound that can be used as a protecting group for alcohols and amines. It is also used as a reagent in cross-coupling reactions. In addition, it is used as a precursor in the synthesis of various silicon-containing compounds.
Aplicação
Chlorodiphenylsilane can be used as a reactant for the selective mono- and di-allylation and allenylation of chlorosilanes in the presence of indium/base to synthesize mono- or di-allylated or allenylation products. It also acts as a responsive coupling agent for functionalizing silica surfaces.
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
221.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
105 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3