Key Documents
296937
Sigma-Aldrich
Di-tert-butylchlorosilane
97%
Sinônimo(s):
Chloro-di-tert-butylsilane
About This Item
Fórmula linear:
[(CH3)3C]2SiHCl
Número CAS:
Peso molecular:
178.77
Beilstein:
2203045
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.441 (lit.)
pb
82-84 °C/45 mmHg (lit.)
densidade
0.884 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)[SiH](Cl)C(C)(C)C
InChI
1S/C8H19ClSi/c1-7(2,3)10(9)8(4,5)6/h10H,1-6H3
chave InChI
OGWXFZNXPZTBST-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
102.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
39 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Organometallics, 11, 3542-3542 (1992)
Tetrahedron Letters, 34, 2927-2927 (1993)