267880
1,2-Bis(chlorodimethylsilyl)ethane
96%
Sinônimo(s):
1,1,4,4-Tetramethyl-1,4-dichloro-disilethylene, 2,5-Dichloro-2,5-dimethyl-2,5-disilahexane
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
96%
forma
solid
pb
198 °C/734 mmHg (lit.)
pf
35-38 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C[Si](C)(Cl)CC[Si](C)(C)Cl
InChI
1S/C6H16Cl2Si2/c1-9(2,7)5-6-10(3,4)8/h5-6H2,1-4H3
chave InChI
VGQOKOYKFDUPPJ-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
149.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
65 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?