Documentos Principais
8.42025
Sigma-Aldrich
Trichloro(chloromethyl)silane
for synthesis
Sinônimo(s):
Trichloro(chloromethyl)silane
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
183.93
Código UNSPSC:
12352103
Número do índice EC:
216-316-9
Nível de qualidade
Formulário
liquid
p.e.
117-118 °C/1013 hPa
temperatura de transição
flash point 69 °C
densidade
1.47 g/cm3
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/CH2Cl4Si/c2-1-6(3,4)5/h1H2
chave InChI
FYTPGBJPTDQJCG-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
for synthesis
Aplicação
Trichloro(chloromethyl)silane for synthesis. CAS 1558-25-4, molar mass 183.93 g/mol.
Nota de análise
Assay (GC, area%)≥ 95.5 %Identity (IR)passes test
Pictogramas
CorrosionSkull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
156.2 °F
Ponto de fulgor (°C)
69 °C