Documentos Principais
278777
Sigma-Aldrich
Tributylsilane
99%
About This Item
Fórmula linear:
[CH3(CH2)3]3SiH
Número CAS:
Peso molecular:
200.44
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
99%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.436 (lit.)
p.e.
225-226 °C/755 mmHg (lit.)
densidade
0.779 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCC[SiH](CCCC)CCCC
InChI
1S/C12H28Si/c1-4-7-10-13(11-8-5-2)12-9-6-3/h13H,4-12H2,1-3H3
chave InChI
HIAZFYQNGXRLTF-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
181.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
83 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
Stuart A Bartlett et al.
Journal of the American Chemical Society, 141(29), 11471-11480 (2019-07-16)
Complexes with weakly coordinating ligands are often formed in chemical reactions and can play key roles in determining the reactivity, particularly in catalytic reactions. Using time-resolved X-ray absorption fine structure (XAFS) spectroscopy in combination with time-resolved IR (TRIR) spectroscopy and