Documentos Principais
64145
Sigma-Aldrich
3-(Dimethylchlorosilyl)propyl methacrylate
technical, ≥85% (GC), (contains BHT as stabilizer)
Sinônimo(s):
(3-Methacryloyloxypropyl)dimethyl-chlorosilane
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H17ClO2Si
Número CAS:
Peso molecular:
220.77
Beilstein:
2244691
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
grau
technical
Ensaio
≥85% (GC)
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.451
densidade
1.012 g/mL at 20 °C (lit.)
grupo funcional
ester
methacrylate
cadeia de caracteres SMILES
CC(=C)C(=O)OCCC[Si](C)(C)Cl
InChI
1S/C9H17ClO2Si/c1-8(2)9(11)12-6-5-7-13(3,4)10/h1,5-7H2,2-4H3
chave InChI
OKQXCDUCLYWRHA-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionEnvironment
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
185.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
85 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)