539287
(N,N-Dimethylaminopropyl)trimethoxysilane
96%
Sinônimo(s):
(Dimethylaminopropyl)trimethoxysilane, (N,N-Dimethyl-3-aminopropyl)trimethoxysilane, 3-(N,N-Dimethylamino)propyltrimethoxysilane, Dimethyl[3-(trimethoxysilyl)propyl]amine, N,N-Dimethyl-3-(trimethoxysilyl)-1-propanamine, N,N-Dimethyl-3-(trimethoxysilyl)-1-propylamine, N,N-Dimethyl-3-(trimethoxysilyl)propylamine, N,N-Dimethylaminopropyltrimethoxysilane, [3-(Dimethylamino)propyl]trimethoxysilane
Ensaio
96%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.416 (lit.)
p.e.
106 °C/30 mmHg (lit.)
densidade
0.948 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
cadeia de caracteres SMILES
CO[Si](CCCN(C)C)(OC)OC
InChI
1S/C8H21NO3Si/c1-9(2)7-6-8-13(10-3,11-4)12-5/h6-8H2,1-5H3
chave InChI
QIOYHIUHPGORLS-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
210.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
99 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?