440809
N-[3-(Trimethoxysilyl)propyl]aniline
Sinônimo(s):
Trimethoxy[3-(phenylamino)propyl]silane, (3-Anilinopropyl)trimethoxysilane, N-[3-(Trimethoxysilyl)propyl]aniline, [3-(Phenylamino)propyl]trimethoxysilane
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.506 (lit.)
p.e.
310 °C (lit.)
densidade
1.07 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CO[Si](CCCNc1ccccc1)(OC)OC
InChI
1S/C12H21NO3Si/c1-14-17(15-2,16-3)11-7-10-13-12-8-5-4-6-9-12/h4-6,8-9,13H,7,10-11H2,1-3H3
chave InChI
KBJFYLLAMSZSOG-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Órgãos-alvo
Blood
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?